Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a pressione, da 11 mm, imboccatura larga, color ambra
Codice prodotto. p-7113936 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11545894
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Solo per applicazioni HPLC.
  • 1.5 ml
  • Seeger
  • Vetro
  • Ambra
  • Fiale per utilizzo universale per quasi tutti gli autocampionatori, anche per quelli con manipolazione robotizzata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Patched
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 1.9 ml
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Stile collo Collo per tappo a pressione
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo < 100 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 ml
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot