Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a clip 11 mm, imboccatura larga, trasparente
Codice prodotto. 11565904 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Stile della base:
Conical Bottom, Round Foot
Fondo piatto
Marking Spot:
No
Materiale:
Glass
Silanized Glass
Vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11565904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Solo per applicazioni HPLC.
  • 1.5mL
  • Snap Ring
  • Glass
  • Clear
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Silanized
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Silanized Glass
Volume (sistema metrico) 1.9 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Snap Ring
Tipo di imballaggio Polypropylene Box
Volume (sistema metrico) residuo <100 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No