Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a clip 11 mm, imboccatura larga, trasparente
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Stile della base:
Conical Bottom, Round Foot
Fondo piatto
Marking Spot:
No
Sì
Materiale:
Glass
Silanized Glass
Vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Descrizione | Silanized |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Silanized Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.9 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Stile collo | Snap Ring |
| Tipo di imballaggio | Polypropylene Box |
| Volume (sistema metrico) residuo | <100 μL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1.5 mL |
| Vedi altri risultati |