Learn More
Fisherbrand™ 11mm Snap Ring Micro-Vial, Plastic
Codice prodotto. 11804940 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.4 mL
0.9 mL
Colore:
Amber
Crystal Clear
Transparent
Materiale:
Polypropylene
TPX
Stile:
Inner Cone
Inner Cylinder
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11804940
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Recommended for HPLC applications only.
  • Vial/closure system recommended for HPLC applications only
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even those with robotic handling
  • Vials can also be crimped with a standard 11mm Aluminum Crimp Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro-Vial
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 0.4 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Snap Ring
Tipo di imballaggio Polyethylene Bag
Stile Inner Cone
Volume (sistema metrico) residuo <4 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.25 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No