Learn More
Fisherbrand™ 11mm Snap Ring Micro-Vial, Plastic
Recommended for HPLC applications only.
184.00€ - 304.00€
Specifica
Descrizione | Micro-Vial |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Stile collo | Snap Ring |
Tipo di imballaggio | Polyethylene Bag |
Stile della base | Flat Bottom |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Materiale | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Materiale | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11834940
|
Fisherbrand™
|
Transparent | 0.9 mL | Polypropylene | Inner Cylinder |
188.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11894930
|
Fisherbrand™
|
Crystal Clear | 0.4 mL | TPX | Inner Cone |
304.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11804940
|
Fisherbrand™
|
Amber | 0.4 mL | Polypropylene | Inner Cone |
237.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11717597
|
Fisherbrand™
|
Transparent | 0.4 mL | Polypropylene | Inner Cone |
184.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Vial/closure system recommended for HPLC applications only
- Universally usable vials for almost all autosamplers, even those with robotic handling
- Vials can also be crimped with a standard 11mm Aluminum Crimp Seal
Specifica
Micro-Vial | |
Snap Ring | |
Flat Bottom | |
100 | |
No |
GC, HPLC | |
Polyethylene Bag | |
32 mm | |
ND11 |