Learn More
Fisherbrand™ 11mm Snap Ring Vial with integrated Micro-Insert, Amber
Codice prodotto. 16308367 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16308367
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For HPLC applications only.
  • 0.3mL
  • Snap Ring Vial
  • Base bonded
  • Flat bottom
  • Integrated insert
  • Glass
  • Amber
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Silanized
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.39 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Snap/Crimp
Tipo di imballaggio Polypropylene Box
Stile Conical Integrated Insert
Volume (sistema metrico) residuo <3 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.3 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No