Learn More
Fisherbrand™ Fiala da 11 mm con anello a pressione, in vetro trasparente, con microinserto integrato
Codice prodotto. 12672465 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12672465
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Solo per applicazioni HPLC.
  • 0.3 ml
  • Fiala con collo per tappo a pressione
  • Saldato alla base
  • Fondo piatto
  • Inserto integrato
  • Vetro
  • Trasparente
  • Fiale per utilizzo universale per quasi tutti gli autocampionatori, anche per quelli con manipolazione robotizzata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Saldato alla base
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 0.39 ml
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Pressione/fascetta
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Stile Inserto conico integrato
Volume (sistema metrico) residuo < 3 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.3 ml
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No