Learn More
Fisherbrand™ 12.9mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Codice prodotto. 11884950 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Cream
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11884950
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • For use with SCHOTT Screw Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Beige, Cream
Diametro (sistema metrico) esterno 12.9 mm
Materiale PTFE, Silicone
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 3.2 mm