Learn More
Thermo Scientific™ 12-Place Swinging Bucket Microliter Rotor with Cover
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 x 1.5/2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High RCF of 16,438 x g
- Separation of liquid multi-phase systems
- Centrifugation of filtration units
- Density gradient-separation of cells/cell organelles
- Semi-preparative centrifugation of proteins
Specifica
Specifica
| Tipo | Swinging Bucket Microliter Rotor |
| Capacità | 12 x 1.5/2 mL |
| RCF max | 16,438 x g |
| Velocità max | 13,000 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Sorvall Primo R Centrifuge |