Learn More
BRAND™ 12-well Insert 2in1, PC-Membrane
Codice prodotto. 16144957 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
8 μm
N. per confezione:
4 x 9
48 x 1
Dimensione della confezione:
pezzi 36
pezzi 48
Codice prodotto. 16144957
Marca: BRAND™ 782720
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The cellGrade™ plus surface of the membranes ensures excellent cell attachment and growth. The highly transparent membranes give you good visibilty of your cell cultures, and the high pore density contributes to good permeability.
  • Use Inserts in a hanging or standing position
  • For 12-well plates or culture dishes
  • Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 12-well Insert 2in1, PC-Membrane 0.4 μm
Materiale Polycarbonate
Dimensione del poro 0.4 μm
N. per confezione 48 x 1
Sterilità Sterile
No. of Wells 12