Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Azionamento con testa
Click to view available options
Motor Speed:
0.1 to 100 rpm
0.1 to 200 rpm
0.1 to 32 rpm
10 rpm
17 rpm
220 rpm
31 rpm
52 rpm
Testa pompa:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modello:
120F
120S
120U
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
- Le pompe serie 100 sono ideali per ottimizzare la resa nelle applicazioni di fermentazione e colture cellulari. Ultracompatte e sovrapponibili per supportare più canali, come il controllo del pH, l’aggiunta di antischiuma, nutrienti e tamponi, le pompe 120F offrono la combinazione ideale di dimensione e tecnologia per ottimizzare il processo. Le pompe serie 100 sono perfette per i sistemi monouso. La sostituzione dei tubi avviene in pochi secondi senza errori.
- I processi biofarmaceutici richiedono un pompaggio preciso e ripetibile che sia facile da convalidare. Con la sua eccezionale gamma di velocità 2.000:1, la pompa serie 100 offre la flessibilità e la purezza indispensabili per i test farmacologici. Il blocco tastiera protegge i parametri di pompaggio, consentendo un rendimento costante e ripetibile.
Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
- Testa monocanale a due rulli 120FR per tubo continuo
- Testa monocanale flip-top 114DV per tubo continuo
- Testa monocanale 400D1 per tubo continuo
- Testa a doppio canale 400DM2 per tubo collettori
- Testa a tre canali 400DM3 per tubo collettori
Specifica
Specifica
| Control Type | Analog |
| Tipo di display | LED |
| Valori nominali armadio | IP31 |
| Portata | 0.003 to 54 mL/min. |
| Maximum Pressure | 30 psi |
| Motor Speed | 17 rpm |
| Modello | 120F |
| Testa pompa | 102R |
| Tensione | 90/264 V |