Learn More
Jenway™ 12mm stem, toughened spear ended electrode (max. temp. 80°C)
Codice prodotto. 11480489
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11480489
Marca: Jenway™ 1009054
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
12mm stem, toughened spear ended electrode (max. temp. 80°C)
  • Type: Spear Type Combination
  • End Type: Spear
  • pH Range: 0-14
  • Temperature Range: 0 to 80°C
  • Body Material: Glass
Specifica
Materiale Glass Body
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo di soluzione di riempimento 4.0M KCl/AgCl
Da utilizzare con (applicazione) Measurement of soil and slurry samples
Punto isopotenziale 0±20mV
Tempo di risposta 95% of final reading in 10 seconds
Inclinazione 56 to 61.7 mV/pH at 25°C
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C
Tipo di punta Spear
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Lunghezza (sistema metrico) gambo 120 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm