Learn More
Weigert NEOBLANK SPRAY 12X400ml
Marca:  Weigert 330990
NEOBLANK SPRAY 12X400ml
Codice prodotto. 10034514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    186.97€ / Pezzo
    Risparmia 25.03€
    11% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • NEOBLANK SPRAY
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Aerosol infiammabili e non infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H222-Aerosol altamente infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P211-Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
  • P251-Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P410-Proteggere dai raggi solari.
  • P412-Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: paraffin oil, butane, propane