Learn More
Ratiolab™ 133 x 133 Grid Inserts for Cryo Boxes
Click to view available options
Matrice:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
Altezza (sistema metrico):
30 mm
40 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Ultra low temperature-resistant cardboard construction
- For sample storage
- Temperature resistant down to −80°C
- Water-repellent finish
- Available in a range of sizes
Specifica
Specifica
| Quantità | 10/pk |
| Materiale | Cardboard |
| Product Type | Cryo Box Grid Insert |
| Da utilizzare con (applicazione) | Deep freeze transport/storage |
| Requisiti di stoccaggio | Temperature resistant down to −80°C |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Matrice | 4 x 4 |