Learn More
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cardboard Cryo Boxes
Codice prodotto. p-7159179
Click to view available options
Colore:
Green
Red
Yellow
Altezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10126933
Marca: Ratiolab™ 5141503
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For sample storage and transport even at very low, deep-freeze temperatures.
  • Ultra low temperature-resistant cardboard construction
  • Available with a water-repellent standard coating or with a waterproof plastic coating
  • Temperature resistant down to -80°C
  • Highest flexibility: boxes can be combined with different grid inserts for tubes from dia. 6 to 28.5 mm
  • Can be used for larger vessels when the grid is removed
  • Provided in packs of 10
Specifica
Colore Red
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Da utilizzare con (applicazione) Deep freeze storage/transport
Capacità 6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
Include Waterproof Plastic Coating
Min. Temperature (Metric) -80°C
Quantità 10/pk
Temperatura ammissibile (sistema metrico) Down to −80°C
Dimensioni (L x P) 136 x 136 mm
Lunghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Peso (sistema metrico) 20 kg