Learn More
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cryo Box Grid Inserts
Codice prodotto. 10680134
Click to view available options
Matrice:
5 x 5
5 x 5 mm
7 x 7
7 x 7 mm
8 x 8
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10680134
Marca: Ratiolab™ 5120142
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An accessory for the safe transport and storage of products under deep-freeze conditions.
  • Ultra low temperature-resistant cardboard construction
  • For sample storage
  • Temperature resistant down to −80°C
  • Water-repellent finish
  • Available in a range of sizes
Specifica
Quantità 10/pk
Materiale Cardboard
Product Type Cryo Box Grid Insert
Da utilizzare con (applicazione) Deep freeze storage/transport
Requisiti di stoccaggio Temperature resistant down to −80°C
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Lunghezza (sistema metrico) 136 mm
Matrice 7 x 7