Learn More
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cryo Box Grid Inserts
Click to view available options
Matrice:
5 x 5
5 x 5 mm
7 x 7
7 x 7 mm
8 x 8
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Ultra low temperature-resistant cardboard construction
- For sample storage
- Temperature resistant down to −80°C
- Water-repellent finish
- Available in a range of sizes
Specifica
Specifica
| Quantità | 10/pk |
| Materiale | Cardboard |
| Product Type | Cryo Box Grid Insert |
| Da utilizzare con (applicazione) | Deep freeze storage/transport |
| Requisiti di stoccaggio | Temperature resistant down to −80°C |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Matrice | 5 x 5 mm |