Learn More
Thermo Scientific™ Inserts for 4 mL HPLC and GC Vials
Codice prodotto. 11941563
Click to view available options
Tipo di inserto:
Inserts for HPLC and GC Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11941563
Marca: Thermo Scientific™ C4015643
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Clear Glass Inserts with 4 mL HPLC and GC Vials
Choose clear glass inserts of usable volumes range from 350-800 μL with 4 mL HPLC and GC autosampler vials.
  • Have a nominal O.D. of 6 or 8mm to fit 15 × 45 4mL vials
  • Deactivated inserts are NSC Silanized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Materiale Clear Glass
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 375 μL
Da utilizzare con (applicazione) Micro Sampling
Tipo di inserto Inserts for HPLC and GC Vials
Tipo di imballaggio 1 Pack of 100
Stile Glass Conical Insert, Pulled Point
Volume (sistema metrico) residuo 8 μL
Stile della base Conical, Pulled Point
Volume (sistema metrico) totale 375 μL
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Quantità 100
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo Insert
Volume (Metric) Usable 300 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15x45 mm 4 mL Vials