Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Codice prodotto. 10476854
Click to view available options
Colore:
Bianco
Bianco, Blue, White
Bianco, Red, White
Black, Clear, Red
Black, Red, White
Giallo
Incolore
Nero
Nero, Blue, White
Nero, Ivory, Red
Nero, Red, White
Nero, White, Red
White
Setto:
Integral Molded
Ivory PTFE/Red Rubber
Liner in PTFE/PE espanso
Natural Rubber/PTFE
None
None (no hole)
PTFE
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Bonded
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone/PTFE
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone, Soft
Silicone/PTFE
Materiale:
Phenolic
Phenolic, PTFE, Silicone
Polypropylene
Polypropylene, PTFE, Rubber
Polypropylene, PTFE, Silicone
Polypropylene, Polyethylene
Urea
uretano
Tipo:
Open Top Screw Cap
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10476854
Marca: Thermo Scientific™ C401545W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi a vite da 13 mm sono dotati di filettatura da 13-425. Disponibili in un vasto assortimento, i setti e i tappi preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione.
I tappi a vite filettati Thermo Scientific™ da 13 mm sono dotati di filettatura 13-425 e disponibili in una varietà di stili per tutte le applicazioni HPLC, GC o IC. Tappi e setti preassemblati per maggiore praticità riducono i rischi di contaminazione da manipolazione. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Autosampler Vial Screw Thread Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (guarnizione) Red/White
Descrizione PP, White; Red PTFE/White Silicone septum; 0.045 in.
Colore Bianco, Red, White
Materiale Polypropylene, PTFE, Silicone
Setto Red PTFE/White Silicone, Soft
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Tipo Open Top Screw Cap
Dimensione chiusura 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13-425 Screw Thread Vials
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.