Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Descrizione
I tappi a vite filettati Thermo Scientific™ da 13 mm sono dotati di filettatura 13-425 e disponibili in una varietà di stili per tutte le applicazioni HPLC, GC o IC. Tappi e setti preassemblati per maggiore praticità riducono i rischi di contaminazione da manipolazione. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Specifica
Specifica
| Colore (guarnizione) | Ivory/Red |
| Descrizione | PP; Black; Ivory PTFE/Red Rubber septum |
| Colore | Nero, Ivory, Red |
| Materiale | Polypropylene, PTFE, Rubber |
| Setto | Ivory PTFE/Red Rubber |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Tipo | Open Top Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 13 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 13-425 Screw Thread Vials |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.