Learn More
Thermo Scientific™ 13 mm HPLC and GC Vial Septa
Codice prodotto. 10248152
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Clear, Red
Ivory
Red
Red, White
White
Materiale:
PTFE
PTFE, Natural Rubber
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Dimensione chiusura:
13-425
13-425 Screw Cap
Durezza:
30 Shore
35 °shore
38 °shore
45 °shore
45 Shore
50 Shore
53 °shore
53 Shore
55 Shore
57 °shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10248152
Marca: Thermo Scientific™ 12ST101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Septa for 13-425 Screw Thread Caps to suit a variety of HPLC and GC applications
Choose Thermo Scientific 13 mm Septa for 13-425 Screw Thread Caps of PTFE, PTFE/Rubber or PTFE/Silicone to suit a variety of HPLC and GC applications.
  • PTFE disk septa are chemically inert
  • PFTE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septum for 13-425 Screw Caps
Colore Blu
Materiale PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Setto Silicone/PTFE
Tipo di imballaggio 1 pack of 500
Durezza 30 Shore
Autoclavabile Autoclavable
Quantità 500
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo Septa
Dimensione chiusura 13-425 Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13-425 Screw Cap