Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Clear Glass Screw Thread Vials
Codice prodotto. 11991513
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.5 mL
4 mL
4.0 ml
5,0 ml
10.0 ml
Tipo:
Screw Thread Vial
Stile della base:
Fondo piatto
High Recovery
Round Bottom
Tapered Base
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11991513
Marca: Thermo Scientific™ C401511W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These 13mm vials are manufactured from high-quality glass and fit a variety of autosamplers.
These 13mm vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass and feature a 13-425 thread finish, they are available in Thermo Scientific™ Premiere™, National™ and Chromacol™ brands.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 13-425mm Screw Thread Vials
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) residuo <800 mL
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 4 mL