Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear Lacquered
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Colore | Clear Lacquered |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 100 |
| Tipo | Crimp Cap |
| Dimensione chiusura | ND13 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido