Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, Centre Tear-Off, assembled septum
Codice prodotto. 11874960 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, Gray
Gray, Red
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11874960
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Pharma-Fix-Septa
Material (Liner) PTFE/Butyl
Colore Blue, Gray
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Tipo Crimp Cap