Learn More
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 13 mm, filettatura 13-425
Codice prodotto. 11717607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Nero
White
Tipo:
A vite
Center Hole Screw Cap
Closed Top Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11717607
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
  • 13mm
  • PP Screw Cap
  • Center hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 100
Tipo Center Hole Screw Cap
Dimensione chiusura ND13