Learn More
Fisherbrand™ 13mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 13-425 thread, Assembled septum
Codice prodotto. 11702448 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, White, Black
Cream, Red, Black
Dark Blue, White, Black
Gray, Red, Black
Red, White, Black
Red-Orange, Transparent, Black
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11702448
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 13mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Centre hole
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Open top caps are designed to be used with any of our 13mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Red-Orange, Transparent, Black
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Tipo Screw Cap