Learn More
Fisherbrand™ 13mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 13-425 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
232.00€ - 723.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
Quantità | 100 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11894970
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Dark Blue, White, Black | 1.3 mm |
384.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11782438
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Red, White, Black | 1 mm |
555.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11792438
|
Fisherbrand™
|
PTFE/Butyl | Gray, Red, Black | 1.3 mm |
260.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11772438
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Cream, Red, Black | 1.5 mm |
540.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11702448
|
Fisherbrand™
|
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent, Black | 1.3 mm |
232.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11712448
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Blue, White, Black | 1.5 mm |
723.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- 13mm
- PP
- Screw Cap
- Black
- Centre hole
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Open top caps are designed to be used with any of our 13mm septa
Specifica
13 mm | |
HPLC | |
Screw Cap |
Polypropylene | |
100 |