Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 13 mm, nero, parte superiore chiusa, filettatura 13-425, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Black
Black, Red-Orange, Transparent
Cream, Black
Grigio, Rosso, Nero
Material (Liner):
Butile, PTFE
Natural Rubber/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Natural Rubber/TEF |
| Colore | Black, Red-Orange, Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Tipo | Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 13 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 13-425 Screw Thread Vials |