Learn More
Fisherbrand™ 13mm PP Screw Seal, White, Closed top, 13-425 thread, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Cream, Red, White
Red-Orange, Transparent, White
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Natural Rubber/TEF |
| Colore | Red-Orange, Transparent, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Tipo | Screw Cap |