Learn More
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, , 4mL, PP Screw Cap, PTFE/Silicone/PTFE septum
Codice prodotto. 12950931 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12950931
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • 4mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • PTFE/Silicone/PTFE
  • 1.0mm thickness
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 14.7 mm
Materiale Hydrolytic Glass (Class I)
Volume (sistema metrico) 4 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No