Learn More
14-3-3 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2E10A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66061-1-IG-20UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16877595
  • 145.00€ / 20µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
66061-1-Ig recognizes 14-3-3 tau (YWHAQ), eta (YWHAH), and zeta (YWHAZ), but not epsilon (YWHAE).
This gene product belongs to the 14-3-3 family of proteins which mediate signal transduction by binding to phosphoserine-containing proteins. This highly conserved protein family is found in both plants and mammals, and this protein is 99% identical to the mouse and rat orthologs. This gene is upregulated in patients with amyotrophic lateral sclerosis. It contains in its 5′ UTR a 6 bp tandem repeat sequence which is polymorphic, however, there is no correlation between the repeat number and the disease.
Specifikationer
Specifikationer
14-3-3
Monoclonal
0.71 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P27348, P68254, P68255
Ywhaq
14-3-3 Fusion Protein Ag6055
20 μL
Primary
Pig, Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
2E10A3
Unconjugated
YWHAQ
14 3 3, 14 3 3 protein T cell, 14 3 3 protein tau, 14 3 3 protein theta, 14-3-3 tau, HS1, Protein HS1, YWHAQ
Mouse
Protein G
RUO
100048964, 10971, 22630, 25577
-20°C
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.