Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
51 cm
61 cm
66 cm
76 cm
81.3 cm
91 cm
97 cm
102 cm
107 cm
112 cm
117 cm
122 cm
127 cm
132.1 cm
137 cm
142 cm
152 cm
183 cm
229 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Reduces labor costs
- Simplifies the conformance to wrapping SOP's
- Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Equipment and Components |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 0.13 mm |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Up to 250°F |
| Vedi altri risultati |