Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30020156 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
51 cm
61 cm
66 cm
76 cm
81.3 cm
91 cm
97 cm
102 cm
107 cm
112 cm
117 cm
122 cm
127 cm
132.1 cm
137 cm
142 cm
152 cm
183 cm
229 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 30020156
Marca: Keystone Cleanroom Products BCTK56
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts.
  • Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment and Components
Include Steam Sterilization Indicator
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Up to 250°F
Temperature Range (Metric) Up to 125°C
Spessore (sistema imperiale) 5.3 mil
Lunghezza (sistema imperiale) 56 in.
Lunghezza (sistema metrico) 142 cm
Larghezza (sistema imperiale) 56 in.
Larghezza (sistema metrico) 142 cm
Product Type Cover