Learn More
- Home
- Products
- Sterilizers and Autoclaves
- Autoclave Bags, Wraps, and Sleeves
- Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
Codice prodotto. 17798537
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
1.5 x 1.5 in.
10 x 10 in.
12 x 12 in.
15 x 30 in.
18 x 18 in.
18 x 22 in.
2 x 2 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
3 x 3 in.
3 x 6 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
4 x 4 in.
40 x 80 in.
45 x 45 in.
48 x 48 in.
5 x 5 in.
54 x 54 in.
54 x 72 in.
6 x 12 in.
6 x 24 in.
6 x 6 in.
6 x 8 in.
6 x 9 in.
7.5 x 7.5 in.
8 x 8 in.
84 x 94 in.
9 x 11 in.
9 x 9 in.
N. per custodia:
50
125
500
1000
2000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 2000
pezzi 50
pezzi 500
30 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensioni (L x P) | N. per custodia | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17798537 | 36 x 36 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17748517 | 1.5 x 1.5 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17758517 | 2 x 2 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17768517 | 3 x 3 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17788517 | 3 x 6 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17798517 | 4 x 4 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17708527 | 5 x 5 in. | 2000 | pezzi 2000 |
| 17718527 | 6 x 6 in. | 1000 | pezzi 1000 |
| 17728527 | 6 x 8 in. | 1000 | pezzi 1000 |
| 17738527 | 6 x 9 in. | 1000 | pezzi 1000 |
| 17748527 | 6 x 12 in. | 1000 | pezzi 1000 |
| 17758527 | 6 x 24 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17768527 | 7.5 x 7.5 in. | 1000 | pezzi 1000 |
| 17788527 | 9 x 9 in. | 1000 | pezzi 1000 |
| 17798527 | 9 x 11 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17708537 | 10 x 10 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17718537 | 12 x 12 in. | 1000 | pezzi 1000 |
| 17738537 | 15 x 30 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17758537 | 18 x 22 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17768537 | 20 x 20 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17778537 | 24 x 24 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17788537 | 30 x 30 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17718547 | 40 x 80 in. | 50 | pezzi 50 |
| 17728547 | 45 x 45 in. | 125 | pezzi 125 |
| 17738547 | 48 x 48 in. | 125 | pezzi 125 |
| 17748547 | 54 x 54 in. | 125 | pezzi 125 |
| 17758547 | 54 x 72 in. | 125 | pezzi 125 |
| 17778527 | 8 x 8 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17748537 | 18 x 18 in. | 500 | pezzi 500 |
| 17778547 | 84 x 94 in. | 125 | pezzi 125 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17798537
Fornitore
Keystone Cleanroom Products
N. del fornitore
T2ASHEET3636
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Tyvek™ Autoclavable Wrappers are breathable while providing an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
- Lint-free (Helmke Drum) means no airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
- Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
- Packaged in an ISO 6 Controlled Cleanroom
- Designed for Steam Sterilization
- Hydrophobic
- Resists tearing and punctures
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Production Equipment |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| N. per custodia | 500 |
| Metodo di sterilizzazione | Steam, EtO, Gamma, VHP |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | <250°F |
| Temperature Range (Metric) | <125°C |
| Dimensioni (L x P) | 36 x 36 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Product Type | Sterilization Wrap |
| Lunghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |
| Spessore (sistema metrico) | 5.3 mm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |