Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30238410 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
32 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) unitSize
30238410 32 in. pezzi 100
1 options
Codice prodotto. 30238410
Marca: Keystone Cleanroom Products BWLT2A32
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclavable Bowl Cover prevents microbial and particulate contamination to critical parts.
  • Prevents microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Elastic
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Temperature Range (Metric) 121°C to 125°C
Lunghezza (sistema imperiale) 32 in.
Lunghezza (sistema metrico) 81.28 cm
Larghezza (sistema imperiale) 32 in.
Larghezza (sistema metrico) 81.28 cm
Diametro (sistema imperiale) 21 to 27 in.
Diametro (sistema metrico) 53 to 69 cm
Product Type Cover