Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17788217 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50.8 cm
61 cm
66 cm
76.2 cm
91.4 cm
96.5 cm
106.7 cm
112 cm
116.8 cm
122 cm
137.2 cm
142.2 cm
152.4 cm
183 cm
229 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
17788217 50.8 cm pezzi 500
17798217 61 cm pezzi 500
17718227 66 cm pezzi 500
17728227 76.2 cm pezzi 500
17738227 91.4 cm pezzi 100
17748227 96.5 cm pezzi 100
17758227 106.7 cm pezzi 50
17768227 116.8 cm pezzi 50
17730378 122 cm pezzi 50
17798227 137.2 cm pezzi 50
17708237 142.2 cm pezzi 50
17718237 152.4 cm pezzi 50
17881061 183 cm pezzi 50
17891061 229 cm pezzi 50
17776889 112 cm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 17788217 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore BWLT2A20
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
  • Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
Specifica
Descrizione 1422A Tyvek™
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Include Steam Sterilization Indicator
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Quantità 500/Pk.
Size 20 in.
Temperature Range (Metric) 121°C to 125°C
Diametro (sistema imperiale) 20 in.
Diametro (sistema metrico) 50.8 cm
Product Type Cover