Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17891061 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50.8 cm
61 cm
66 cm
76.2 cm
91.4 cm
96.5 cm
106.7 cm
112 cm
116.8 cm
122 cm
137.2 cm
142.2 cm
152.4 cm
183 cm
229 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
17891061 229 cm pezzi 50
17788217 50.8 cm pezzi 500
17798217 61 cm pezzi 500
17718227 66 cm pezzi 500
17728227 76.2 cm pezzi 500
17738227 91.4 cm pezzi 100
17748227 96.5 cm pezzi 100
17758227 106.7 cm pezzi 50
17768227 116.8 cm pezzi 50
17730378 122 cm pezzi 50
17798227 137.2 cm pezzi 50
17708237 142.2 cm pezzi 50
17718237 152.4 cm pezzi 50
17881061 183 cm pezzi 50
17776889 112 cm pezzi 50
15 options
Codice prodotto. 17891061
Marca: Keystone Cleanroom Products BWLT2A90
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
  • Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Senza lattice Yes
Spessore (sistema imperiale) 5.3 mil
Diametro (sistema imperiale) 90 in.
Diametro (sistema metrico) 229 cm
Product Type Cover