Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Muff Cover
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30238409 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
18 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) unitSize
30238409 18 in. pezzi 500
1 options
Codice prodotto. 30238409
Marca: Keystone Cleanroom Products MFT2A18
Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size.
  • Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
  • Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
  • Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
  • Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
  • Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
  • Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
  • Resists tearing and punctures
  • Eliminates Autoclave Tape Residue
  • Made from 1422A Tyvek Material
  • Latex-free rubber
  • Hydrophoic
  • Lint-Free
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Elastic
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Temperature Range (Metric) 121°C to 125°C
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.72 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 45.72 cm
Diametro (sistema imperiale) 10 to 14 in.
Diametro (sistema metrico) 25.4 to 35.6 cm
Product Type Cover