Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing
1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization
1070.00€ - 4685.00€
Specifica
Descrizione | 1422A Tyvek™ |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance (COC) |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17718567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A02 |
500 ft. x 2 in. |
1070.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17728567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A03 |
500 ft. x 3 in. |
1300.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17738567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A04 |
500 ft. x 4 in. |
1390.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17748567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A05 |
500 ft. x 5 in. |
1680.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17758567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A06 |
500 ft. x 6 in. |
1810.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17768567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A08 |
500 ft. x 8 in. |
2035.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17778567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A10 |
500 ft. x 10 in. |
2165.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17788567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A12 |
500 ft. x 12 in. |
2330.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17798567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A15 |
500 ft. x 15 in. |
2430.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17708577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A16 |
500 ft. x 16 in. |
2440.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17718577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A24 |
500 ft. x 24 in. |
3040.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17728577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A28 |
500 ft. x 28 in. |
3715.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17738577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A30 |
500 ft. x 30 in. |
3880.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17748577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A40 |
500 ft. x 40 in. |
4685.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Tyvek™ Tubing is breathable while providing an excellent bacterial, and microbial barrier for superior performance post steam sterilization
- Lint Free (Helmke Drum)- No airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
- Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
- Heat sealed and packaged in an ISO 6 Controlled Clean Room.
- Designed for Steam Sterilization
- Recommended for Use with a Heat Sealer
- Hydrophobic
- Resists Tearing and Punctures
Specifica
1422A Tyvek™ | |
Certificate of Conformance (COC) | |
Steam Sterilization | |
HDPE |
Autoclavable | |
White | |
Heat Sealer | |
500 ft. |