Learn More
- Home
- Products
- Sterilizers and Autoclaves
- Autoclave Bags, Wraps, and Sleeves
- Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bag
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bag
Codice prodotto. 17798067
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 9.5 in.
2 x 12 in.
10 x 62 in.
12 x 12 in.
12 x 32 in.
12 x 40 in.
12 x 46 in.
15 x 10 in.
16 x 12 in.
18 x 12 in.
18 x 14 in.
20 x 20 in.
24 x 16 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
24 x 62 in.
69 x 30.5 cm
30 x 10 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
30 x 36 in.
36 x 24 in.
36 x 36 in.
36 x 60 in.
40 x 20 in.
42 x 24 in.
42 x 42 in.
48 x 12 in.
48 x 28 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
50 x 54 in.
Capacità (sistema imperiale):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1104 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 500
32 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensioni (L x P) | Capacità (sistema imperiale) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17798067 | 30 x 20 in. | 570 oz. | pezzi 250 |
| 17737937 | 12 x 9.5 in. | 102 oz. | pezzi 250 |
| 17777937 | 15 x 10 in. | 135 oz. | pezzi 250 |
| 17777947 | 30 x 10 in. | 270 oz. | pezzi 250 |
| 17777957 | 12 x 12 in. | 132 oz. | pezzi 250 |
| 17727967 | 16 x 12 in. | 176 oz. | pezzi 250 |
| 17767967 | 18 x 12 in. | 198 oz. | pezzi 250 |
| 17727997 | 48 x 12 in. | 528 oz. | pezzi 250 |
| 17777997 | 18 x 14 in. | 234 oz. | pezzi 250 |
| 17758027 | 24 x 16 in. | 360 oz. | pezzi 250 |
| 17778047 | 30 x 18 in. | 510 oz. | pezzi 250 |
| 17738067 | 20 x 20 in. | 380 oz. | pezzi 250 |
| 17768067 | 24 x 20 in. | 456 oz. | pezzi 250 |
| 17768077 | 40 x 20 in. | 760 oz. | pezzi 250 |
| 17768087 | 24 x 24 in. | 552 oz. | pezzi 250 |
| 17718097 | 36 x 24 in. | 828 oz. | pezzi 250 |
| 17768097 | 42 x 24 in. | 966 oz. | pezzi 250 |
| 17778097 | 48 x 28 in. | 1104 oz. | pezzi 250 |
| 17758137 | 36 x 36 in. | 1260 oz. | pezzi 250 |
| 17728147 | 48 x 36 in. | 1680 oz. | pezzi 125 |
| 17788167 | 48 x 48 in. | 2256 oz. | pezzi 125 |
| 17707987 | 12 x 32 in. | - | pezzi 250 |
| 17767987 | 12 x 40 in. | - | pezzi 250 |
| 17758147 | 36 x 60 in. | - | pezzi 125 |
| 17747877 | 2 x 12 in. | - | pezzi 500 |
| 17718127 | 30 x 36 in. | - | pezzi 250 |
| 17718107 | 24 x 62 in. | - | pezzi 250 |
| 17707997 | 12 x 46 in. | - | pezzi 250 |
| 17737957 | 10 x 62 in. | - | pezzi 250 |
| 17718167 | 42 x 42 in. | - | pezzi 125 |
| 17758177 | 50 x 54 in. | - | pezzi 100 |
| 17757977 | 69 x 30.5 cm | - | pezzi 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17798067
Fornitore
Keystone Cleanroom Products
N. del fornitore
BGT2A2030
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | Heat Seal |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Equipment |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Metodo di sterilizzazione | Steam |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | <250°F |
| Temperature Range (Metric) | <125°C |
| Dimensioni (L x P) | 30 x 20 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 30 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 20 in. |
| Product Type | Autoclave Bag |
| Capacità (sistema imperiale) | 570 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 16.9 L |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76.2 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 50.8 cm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |