Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17737887 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 7 in.
3 x 14 in.
5 x 12 in.
5 x 15 in.
10 x 26 in.
15 x 26 in.
16 x 22 in.
24 x 32 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
17737887 3 x 14 in. pezzi 250
17748017 15 x 26 in. pezzi 250
17747907 5 x 15 in. pezzi 250
17757937 10 x 7 in. pezzi 250
17767947 10 x 26 in. pezzi 250
17737907 5 x 12 in. pezzi 250
17708097 24 x 32 in. pezzi 250
17748027 16 x 22 in. pezzi 250
8 options
Codice prodotto. 17737887
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A0314D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
1422A Tyvek™ Autoclave Bags with drawstring closure create a superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Designed for steam sterilization of large, or oddly shaped pharmaceutical equipment
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system
  • Eliminates the need to cut material or removal of particulate generating autoclave tape
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
Specifica
Descrizione 1422A Tyvek™
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura String Closure
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Quantità 250/Pk.
Dimensioni (L x P) 3 x 14 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Product Type Autoclave Bag