Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
14 in.
20 in.
23 in.
26 in.
32 in.
44 in.
48 in.
50 in.
Altezza (sistema imperiale):
5 in.
10 in.
20 in.
30 in.
36 in.
48 in.
60 in.
84 in.
Tipo di chiusura:
Elastic
Heat Seal
None
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Keeps cleaned equipment clean and protected from contamination
- Breathable
- Form fitting, fast and consistent
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
- Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Equipment |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Vedi altri risultati |