Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17796889 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
14 in.
20 in.
23 in.
26 in.
32 in.
44 in.
48 in.
50 in.
Altezza (sistema imperiale):
5 in.
10 in.
20 in.
30 in.
36 in.
48 in.
60 in.
84 in.
Tipo di chiusura:
Elastic
Heat Seal
None
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 17796889
Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK0905E
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Keeps cleaned equipment clean and protected from contamination
  • Breathable
  • Form fitting, fast and consistent
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore White
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Senza lattice Yes
Imballaggio interno protettivo Poly Bag
Metodo di sterilizzazione Steam
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Spessore (sistema imperiale) 5.3 mil
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Diametro (sistema imperiale) 23 in.
Diametro (sistema metrico) 23 cm
Product Type Cover