Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17728297 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
81 cm
86.4 cm
101.6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132.1 cm
152.4 cm
Larghezza (sistema imperiale):
22 in.
24 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
44 in.
48 in.
50 in.
78 in.
Altezza (sistema imperiale):
14 in.
24 in.
30 in.
32 in.
36 in.
44 in.
48 in.
60 in.
72 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17728297
Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK482430
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
1422A Tyvek™ Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
  • Breathable
  • Form Fitting, Fast and Consistent
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Metodo di sterilizzazione Steam
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Dimensioni (L x P x A) 48 x 24 x 30 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 48 in.
Lunghezza (sistema metrico) 122 cm
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Altezza (sistema imperiale) 30 in.
Altezza (sistema metrico) 76 cm
Product Type Cover