Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17768277 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
81 cm
86.4 cm
101.6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132.1 cm
152.4 cm
Larghezza (sistema imperiale):
22 in.
24 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
44 in.
48 in.
50 in.
78 in.
Altezza (sistema imperiale):
14 in.
24 in.
30 in.
32 in.
36 in.
44 in.
48 in.
60 in.
72 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) unitSize
17768277 81 cm 28 in. 24 in. pezzi 50
17718287 86.4 cm 22 in. 24 in. pezzi 50
17728287 86.4 cm 22 in. 36 in. pezzi 50
17758287 101.6 cm 24 in. 48 in. pezzi 50
17768287 107 cm 34 in. 60 in. pezzi 50
17798287 112 cm 35 in. 32 in. pezzi 50
17708297 112 cm 44 in. 60 in. pezzi 50
17728297 122 cm 24 in. 30 in. pezzi 50
17768297 122 cm 48 in. 60 in. pezzi 50
17718307 127 cm 50 in. 14 in. pezzi 50
18548064 132.1 cm 32 in. 48 in. pezzi 50
17798307 152.4 cm 30 in. 72 in. pezzi 50
17728317 152.4 cm 44 in. 44 in. pezzi 50
17748317 152.4 cm 50 in. 60 in. pezzi 50
17768317 152.4 cm 78 in. 60 in. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 17768277 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore COVTVK322824
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
1422A Tyvek™ Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
  • Breathable
  • Form Fitting, Fast and Consistent
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Metodo di sterilizzazione Steam
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Dimensioni (L x P x A) 32 x 28 in. 24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 32 in.
Larghezza (sistema imperiale) 28 in.
Altezza (sistema imperiale) 24 in.
Altezza (sistema metrico) 61 cm
Product Type Cover
Lunghezza (sistema metrico) 81 cm
Larghezza (sistema metrico) 71 cm