Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Descrizione
- Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
- Breathable
- Form Fitting, Fast and Consistent
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
- Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Quantità | 50 Pk. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 52 in. |
| Vedi altri risultati |