Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Self Seal Autoclave Bag with Integrated Mittens, See Through Window, and Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17748087 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
22 x 20 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17748087
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A2220MITT2WSSPE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A portable isolator in an easy to use, economical bag form. Ideal for difficult to sterilize equipment that typically requires aseptic connections after sterilization.
  • Tyvek™/PE Film construction for excellent strength and exceptional microbial barrier
  • Designed for steam sterilization
  • Easy to use self-sealing closure system
  • Integrated Mittens
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Make aseptic connections inside the Isolator Bag
  • Eliminates risks of contamination
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1217 fl. oz.
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura Self-adhesive
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
N. per custodia 100
N. per confezione 1
Quantità 100
Dimensioni (L x P) 22 x 20 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 cm
Larghezza (sistema imperiale) 22 in.
Larghezza (sistema metrico) 56 cm
Diametro (sistema imperiale) 14 in.
Diametro (sistema metrico) 36 cm
Product Type Autoclave Bag