Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17758277 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
26 in.
30 in.
32 in.
50 in.
52 in.
54 in.
Larghezza (sistema imperiale):
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
32 in.
54 in.
Altezza (sistema imperiale):
44 in.
48 in.
50 in.
56 in.
72 in.
80 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17758277
Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK302456Z1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
  • Breathable
  • Form Fitting, Fast and Consistent
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura Zip Closure
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Metodo di sterilizzazione Steam
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Dimensioni (L x P x A) 30 x 24 x 56 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76 cm
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Altezza (sistema imperiale) 56 in.
Altezza (sistema metrico) 142 cm
Product Type Cover