Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
26 in.
30 in.
32 in.
50 in.
52 in.
54 in.
Larghezza (sistema imperiale):
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
32 in.
54 in.
Altezza (sistema imperiale):
44 in.
48 in.
50 in.
56 in.
72 in.
80 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
- Breathable
- Form Fitting, Fast and Consistent
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
- Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Quantità | 50 Pk. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 32 in. |
| Vedi altri risultati |