Learn More
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine (Desmethylmirtazapine), Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Beskrivelse
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine (Desmethylmirtazapine)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | N-Desmethylmirtazapine |
| CAS | 61337-68-6 |
| Nomi componenti o analita | N-Desmethylmirtazapine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H17 N3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | N-Desmethylmirtazapine, (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexa-hydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benz-azepine, Mirtazapine Related Compound A, Mirtazapine Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17N3/c1-2-6-14-12(4-1)10-13-5-3-7-18-16(13)19-9-8-17-11-15(14)19/h1-7,15,17H,8-11H2 |
| SMILES | C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.33 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion